missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Inserts de couleur pour flacons cryogéniques SlimTube™
Pour une identification rapide et facile des échantillons. Les inserts de couleur Tenak™ pour flacons cryogéniques SlimTube™ s’adaptent parfaitement au sommet du bouchon SlimTube.
29.13€ - 98.10€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Flacons cryogéniques SlimTube |
---|---|
Forme | Rond |
Code produit | Marque | Couleur | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15605029
|
Tenak™
TE78400 |
Rouge uni | 500 | N/A | |||||
15615029
|
Tenak™
TE78405 |
Bleu uni | 500 | N/A | |||||
15635029
|
Tenak™
TE78415 |
Vert uni | 500 | N/A | |||||
15645029
|
Tenak™
TE78420 |
Violet uni | 500 | N/A | |||||
15655029
|
Tenak™
TE78425 |
Blanc uni | 500 | N/A | |||||
15625029
|
Tenak™
TE78410 |
Jaune uni | 500 | N/A | |||||
15695019
|
Tenak™
TE78365 |
Assorted DualColors: Purple/White, Yellow/Green, Red/Blue | 600 | N/A | |||||
Description
- Disponibles en couleurs unies (une couleur) ou en couleurs bicolores (deux côtés de couleurs différentes)
- Conditionnement en sachets de 100
- À utiliser avec des flacons cryogéniques SlimTube
Spécification
Flacons cryogéniques SlimTube | |
Rond |