Learn More
Solution tampon de pH avec code couleur testée à 20 °C
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les solutions tampons de pH avec code couleur Reagecon™ testées à 20 °C sont certifiées et traçables par NIST.
Marque:  Reagecon 10405C
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.51300kg
Code produit. 12808861
  • 33.05€ / 500mL
Expédition estimée: 27-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Solutions tampons pH colorées
  • Testé à 20 °C 
  • Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
  • Traçabilité NIST
  • Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Spécification
Rouge
4
Liquide
500 mL