Learn More
Solution tampon de pH avec code couleur testée à 20 °C
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les solutions tampons de pH avec code couleur Reagecon™ testées à 20 °C sont certifiées et traçables par NIST.
Marque: Reagecon 10705C
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50220kg
Description
- Solutions tampons pH colorées
- Testé à 20 °C
- Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Jaune | |
7 | |
Liquide | |
500 mL |