Learn More
Solution tampon de pH avec code couleur testée à 20 °C
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les solutions tampons de pH avec code couleur Reagecon™ testées à 20 °C sont certifiées et traçables par NIST.
Marque:  Reagecon 11005C
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 1330-43-4 Poids : 0.51660kg
Code produit. 11486424
  • 30.70€ / 500mL
Expédition estimée: 05-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Solutions tampons pH colorées
  • Testé à 20 °C 
  • Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
  • Traçabilité NIST
  • Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Spécification
Bleu
10
Liquide
500 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 20°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boric Acid, DisodiumSalt