Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Code produit. 16524311 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
24 préparations
96 préparations
Type de produit:
Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR avec index UD (kit D, 73-96)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR avec index UD (kits A-D, 1-96)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR avec index UD (kit A, 1-24)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR avec index UD (kit B, 25-48)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR avec index UD (kit C, 49-72)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR avec index CD
Conditionnement:
24 pièces
24 réactions
96 pièces
96 réactions
Code produit. 16524311
Marque: Invitrogen™ A38610096
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR Invitrogen Collibri est conçu pour le séquençage de nouvelle génération (NGS) sur les systèmes Illumina. Le kit prend en charge les applications de séquençage du génome entier (WGS) et convient à tous les génomes, y compris les échantillons FFPE.
Le kit de préparation pour bibliothèques ADN PS Collibri sans PCR offre des appels SNP et INDEL plus fiables résultant d’une meilleure couverture des régions génomiques complexes à partir d’entrées dès 500 ng d’ADN double brin cisaillé physiquement, d’ADN libre circulant ou d’amplicons (≤ 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de la bibliothèque dure environ trois heures avec un flux de travail PCR. Une version sans PCR est également disponible pour les entrées d’ADN à partir de 500 ng.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR Collibri offre des appels SNP et INDEL plus fiables résultant d’une meilleure couverture des régions génomiques complexes à partir d’entrées (dès 500 ng) d’ADN double brin cisaillé physiquement, d’ADNcf ou d’amplicons (≤ 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de bibliothèques dure environ trois heures avec un flux de travaux avec PCR. Qui plus est, une version sans PCR est également disponible pour les entrées d’ADN à partir de 500 ng.
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR Collibri :
• Comprend tous les composants nécessaires dans un seul kit* pour une utilisation rapide
• S’appuie sur la miniaturisation des manipulateurs de liquides pour réduire les coûts
• Fournit un retour visuel en cours pour un traitement plus facile
• Convient à l’automatisation conventionnelle pour augmenter le débit
* Le kit est composé de modules contenant des adaptateurs indexés, de modification enzymatique, de purification / sélection de tailles, à l’exception du kit de base, qui permet de combiner Collibri avec les adaptateurs indexés souhaités.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR Collibri contient des colorants inertes qui fournissent un retour visuel sur la progression de la préparation : les Reaction Mix changent de couleur en réponse à l’ajout de composants critiques à chaque étape. Le kit permet d’obtenir des rendements élevés et constants de la bibliothèque à partir de toute quantité d’ADN d’entrée (y compris la version sans PCR), ce qui est suffisant pour la quantification et le séquençage de la bibliothèque sur les instruments Illumina.
Applications
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR Collibri est recommandé pour :
Séquençage du génome entier
• Reséquençage
• Assemblage De Novo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR Collibri, conserver à -20°C
• Kit de purification de bibliothèques d’ADN Collibri, conserver à 4°C
• Index CD d’ADN Collibri, conserver à -20°C
Description Le produit contient les modules A39121096, A39123096, A38584096
Format Kit
Type d’échantillon ADN
Sequencing Type Séquençage du génome et de l’ADN
À utiliser avec (équipement) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq ou iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
À utiliser avec (application) Séquençage du génome entier, reséquençage, assemblage De Novo
Bibliothèques Bibliothèque de fragments
Nbre de réactions 96 préparations
Gamme de produits Collibri
Type de produit Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR avec index CD
Quantité 96 préparations
Conditions d’expédition Glace carbonique
Espèces Tous
Étape du flux de travail Génération de bibliothèques