Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le kit de préparation pour bibliothèque ADN ES sans PCR Collibri est conçu pour une préparation rapide et pratique des bibliothèques pour des entrées d’ADN génomique intact à partir de 100 ng ou d’amplicons déjà préparés (> 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de la bibliothèque dure environ deux heures pour le flux de travail sans PCR. Si nécessaire, le Master Mix d’amplification de bibliothèque Collibri avec amorces peut être acheté séparément. Sinon, consultez le kit de préparation pour bibliothèque ADN ES Collibri, conçu pour une préparation rapide et pratique des bibliothèques par PCR pour une large gamme d’entrées (1 à 500 ng).
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR Collibri est conçu pour la préparation rapide et pratique de bibliothèques pour une large gamme d’entrées à partir de 100 ng d’ADN génomique intact ou d’amplicons déjà préparés (> 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de bibliothèques dure environ deux heures pour le flux de travaux sans PCR. Le Master Mix d’amplification de bibliothèques Collibri avec amorces peut être acheté séparément, le cas échéant. Sinon, consultez le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri, conçu pour une préparation rapide et pratique des bibliothèques avec PCR pour une large gamme d’entrées (1 à 500 ng).
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR Collibri :
• Comprend tous les composants nécessaires dans un seul kit* pour une utilisation rapide
• S’appuie sur la miniaturisation des manipulateurs de liquides pour réduire les coûts
• Fournit un retour visuel en cours pour un traitement plus facile
•. Convient à l’automatisation conventionnelle pour augmenter le débit
* Le kit est composé de modules contenant des adaptateurs indexés, de modification enzymatique, de purification / sélection de tailles, à l’exception du kit de base, qui permet de combiner Collibri avec les adaptateurs indexés souhaités.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR Collibri contient des colorants inertes qui fournissent un retour visuel sur la progression de la préparation : les Reaction Mix changent de couleur en réponse à l’ajout de composants critiques à chaque étape. De plus, le module de cisaillement enzymatique (ES) du kit permet d’obtenir des rendements élevés et constants de la bibliothèque, ce qui est suffisant pour sa quantification et le séquençage de la bibliothèque, ainsi que pour de multiples cycles sur les instruments Illumina.
Applications
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR Collibri est recommandé pour :
• Séquençage du génome entier
• Reséquençage
• Assemblage De Novo
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Kit de préparation pour bibliothèque ADN ES Collibri sans PCR, conserver à -20°C • Kit de nettoyage pour bibliothèque d’ADN Collibri, conserver à 4°C • Index UD ADN Collibri, conserver à -20°C |
| Description | Le produit contient les modules A38577096, A39123196, A38584096 |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | ADNg, ADNc |
| Sequencing Type | Séquençage du génome et de l’ADN |
| À utiliser avec (équipement) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq ou iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 et 2000, NovaSeq 6000 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage du génome entier, reséquençage, assemblage De Novo |
| Comprend | A39096096 ; A39123196 ; A38584096 |
| Bibliothèques | Bibliothèque de fragments |
| Nbre de réactions | 96 préparations |
| Afficher plus |