Learn More
Invitrogen™ Kit de quantification de bibliothèque Collibri™
Code produit. 15930523 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
500 réactions
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15930523
Brand: Invitrogen™ A38524500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Le kit de quantification de la bibliothèque Invitrogen™ Collibri™ comprend un Master Mix prêt à l’emploi optimisé pour la quantification de la bibliothèque Illumina NGS et un tampon de dilution de la bibliothèque.
  • Comprend l’ADN polymérase Platinum II Taq à démarrage à chaud et active la quantification pratique et précise des bibliothèques NGS
  • Contient tous les composants nécessaires à la réaction d’amplification, y compris les amorces et le colorant de référence passive, et ne nécessite aucune préparation avant utilisation
  • En raison de la concentration universelle du colorant de référence passive dans le Master Mix, le kit peut être utilisé avec n’importe quel instrument qPCR sans ajustement
  • Quantification précise des bibliothèques faites à partir de divers types d’échantillons, y compris les échantillons dégradés
  • Facilité d’utilisation avec tous les composants prêts à l’emploi : aucune préparation de réactif n’est requise
  • Repères visuels : colorants spécialement formulés inclus pour le suivi des étapes de pipetage
  • Technologie de démarrage à chaud Platinum : spécificité, sensibilité et configuration de la réaction à température ambiante supérieures. Confort inégalé
  • Contenu :
    • ADN polymérase Hot-Start Platinum II Taq
    • Tampon optimisé
    • dNTP
    • Mélange d’amorces ciblant les séquences des adaptateurs
    • Colorant SYBR Green
    • Colorant de référence passive
    • Étapes de pipetage avec colorant bleu
  • La formulation unique facilite l’utilisation à chaque étape du flux de travail :
    • Pas de préparation de réactif
    • Suivi des étapes de pipetage
    • Un protocole de cyclage pour les bibliothèques de différentes longueurs et des niveaux de contenu GC / AT
    • Concentration de colorant de référence passive universelle : un Master Mix unique pour tous les instruments qPCR
  • Comprend également un tampon de dilution de bibliothèque prêt à l’emploi contenant des agents stabilisants pour activer l’intégrité de la bibliothèque après dilution. Le tampon contient du colorant jaune pour suivre les étapes de pipetage. Lorsqu’il est combiné, le Master Mix bleu et les bibliothèques diluées jaunes deviennent une solution verte. Cette fonctionnalité facilite le suivi de l’ajout des bibliothèques diluées ou des étalons d’ADN au Master Mix dans les puits de plaques qPCR, ce qui permet de réduire les erreurs de pipetage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Contenu et stockage Conserver à -20°C.
Méthode de détection SYBR
Format Kit
Type d’échantillon ADN, ARN
À utiliser avec (équipement) 7 500 Fast System, 7 900 HT Fast System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System
Performances de PCR riches en GC Faible
À utiliser avec (application) Quantification de bibliothèque Illumina NGS
Nbre de réactions 500 réactions
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Hot-Start Platinum™ II Taq
Gamme de produits Collibri
Type de produit Kit de quantification de bibliothèques
Quantité 500 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Heure du test Étalon
Visa mer Visa mindre
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.