Learn More
SCAT Collecteur pour HPLC
Collecter plusieurs tubes dans un seul connecteur - aucun problème avec le bon collecteur ! Le connecteur de tubes est le connecteur le plus flexible du système SCAT.
Marque: SCAT 199010
62.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour un raccordement fiable et propre des tuyaux et des capillaires pour la collecte de liquides. Les collecteurs SCAT sont disponibles en versions ayant jusqu’à 8 options de raccordement. Les raccordements sont soit sur le côté soit à la verticale, pour que les tubes puissent être raccordés facilement. Des tubes de diamètres différents de 2,3 à 11,5 mm peuvent être raccordés. Les connecteurs sont en PTFE, PFA ou PP résistants aux produits chimiques.Spécification
Collecteur 3 en 1 | |
PTFE | |
Raccords pour capillaires de 2,3/3,2 mm |
Collecteur 3 en 1 pour système HPLC VWR-Hitachi Chromaster à pièce en T | |
Système HPLC Hitachi-Chromaster |