Learn More
Gibco™ 96-well, Collagen Type I-Coated, Flat-Bottom Microplates
Click to view available options
Quantité:
5 plaques
Conditionnement:
5 pièces
Description
Le collagène I, Rat Tail (queue de rat), est la bête de bât de la culture cellulaire la préparations d’enduit et de gels pour la croissance des cellules d’attachement. Gibco™ Collagen I, Rat Tail est maintenant disponible dans des plaques de culture de tissus pré-enduites pour aider à gagner du temps sur la paillasse. Conçues pour répondre à de nombreuses applications différentes, nos plaques revêtues de collagène I de haute qualité et homogènes sont disponibles en 3 formats : plaques 96, 24 et 6 puits.
Prêt à l’emploi, stockage à température ambiante
Qualité testée pour garantir la cohérence
Disponibles en 3 formats de plaques différents et dans des formats personnalisés pour une large gamme d’applications
Faciles à utiliser, faciles à conserver
Les plaques revêtues de collagène I, et leurs couvercles sont conditionnés par 5 par sachet de feuilles de métal scellés sous vide avec un dessiccant pouvant être conservé à température ambiante pendant une durée de conservation maximale de 2 ans. Collagène I, la queue de rat est utilisée pour enduire les microplaques traitées pour la culture tissulaire. C’est le même matériau de collagène que nous vendons sous forme liquide. Les plaques sont prêtes à l’emploi sans préparation supplémentaire requise, il suffit d’ensemencer vos cellules.
Qualité testée pour garantir la cohérence
Pour une efficacité et une cohérence maximales, les plaques Gibco™ revêtues de collagène I sont conçues pour répondre à ces attentes. Nous commençons avec un collagène de queue de rat de haute qualité, le même matériau disponible sous forme liquide et suivons un procédé de fabrication aseptique étroitement contrôlé qui produit un revêtement très homogène sur la surface des microplaques traitées pour la culture tissulaire. Nous testons chaque lot pour nous assurer du respect de ces normes.
Disponibles dans différents formats pour une large gamme d’applications
Les protéines de la matrice extracellulaire (MEC) jouent un rôle important dans la régulation des processus cellulaires fondamentaux et sont largement utilisées comme revêtement ou matrice pour les systèmes de culture tissulaire afin de permettre le développement de modèles qui imitent étroitement les conditions in vivo. Les plaques enduites Gibco™ Collagen I peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment la culture d’hépatocytes frais ou congelés (rat et humain), ainsi que pour les cellules primaires neuronales, épithéliales et musculaires. Elles sont également idéales pour la culture de cellules épithéliales cornéennes humaines (HCEC) dans des milieux définis.
Faciles à utiliser, faciles à conserver
Les plaques revêtues de collagène I, et leurs couvercles sont conditionnés par 5 par sachet de feuilles de métal scellés sous vide avec un dessiccant pouvant être conservé à température ambiante pendant une durée de conservation maximale de 2 ans. Collagène I, la queue de rat est utilisée pour enduire les microplaques traitées pour la culture tissulaire. C’est le même matériau de collagène que nous vendons sous forme liquide. Les plaques sont prêtes à l’emploi sans préparation supplémentaire requise, il suffit d’ensemencer vos cellules.
Qualité testée pour garantir la cohérence
Pour une efficacité et une cohérence maximales, les plaques Gibco™ revêtues de collagène I sont conçues pour répondre à ces attentes. Nous commençons avec un collagène de queue de rat de haute qualité, le même matériau disponible sous forme liquide et suivons un procédé de fabrication aseptique étroitement contrôlé qui produit un revêtement très homogène sur la surface des microplaques traitées pour la culture tissulaire. Nous testons chaque lot pour nous assurer du respect de ces normes.
Disponibles dans différents formats pour une large gamme d’applications
Les protéines de la matrice extracellulaire (MEC) jouent un rôle important dans la régulation des processus cellulaires fondamentaux et sont largement utilisées comme revêtement ou matrice pour les systèmes de culture tissulaire afin de permettre le développement de modèles qui imitent étroitement les conditions in vivo. Les plaques enduites Gibco™ Collagen I peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment la culture d’hépatocytes frais ou congelés (rat et humain), ainsi que pour les cellules primaires neuronales, épithéliales et musculaires. Elles sont également idéales pour la culture de cellules épithéliales cornéennes humaines (HCEC) dans des milieux définis.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Conditionnement | 5/plaque |
| Gamme de produits | Gibco |
| Type de produit | Microplaque |
| Nbre de puits | 96 |
| Traitement de surface | Collagène Type I |
| Type de puits | Plat |
| Pureté ou qualité | Qualité pour culture cellulaire |
| Quantité | 5 plaques |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |