Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes BioPharm Plus™ I/P™, silicone durci au platine
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure en silicone durci au platine. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
Marque:  Masterflex™ 96440-26
Code produit. 11770999
  • 499.00€ / 1 pièce
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Idéal pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques
  • Faible taux d'extraction, excellente résistance à la chaleur et faible rémanence à la compression
  • Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures
  • Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
  • Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
  • Fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
  • Une durée de vie plus longue des tubulures signifie moins de besoins de remplacement et d’entretien
  • Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Excellente biocompatibilité et faible absorption
  • Translucide, inodore et non toxique
  • Résistante aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
  • Peuvent être stérilisées en autoclave, par irradiation aux rayons gamma ou à l’oxyde d’éthylène
Spécification
Spécification
Tube de pompe
6,4 mm
760 cm
-59°C
De 0,01 à  4 L/min
8,8 m
40°psi
232°C
Autoclavable
BioPharm (silicone durci au platine)
applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
26
1/4 in.
Translucide
660 mm