Learn More
Keck Clips coniques standard
Idéal pour l’assemblage de verre et de tubulure
Marque:  Keck 06840-00
Code produit. 15524443
  • 146.00€ / 24 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Boîte de 24
  • Les adaptateurs, les pinces et les clips KECK économiques ne rayent pas le verre ou ne se corrodent pas
  • Code couleur pour une identification rapide et facile de la taille
  • Utilisez des adaptateurs à déconnexion rapide pour des connexions de tubulure à tubulure ou de tubulure à verre sûres et pratiques
  • Utilisez des pinces de tubulure RAMP CLAMP pour faciliter le contrôle du débit des tubulures à une main
  • Sélectionnez des clips coniques standard (en plastique ou en acier laqué) ou des clips à rotule pour sécuriser les connexions verre à verre
  • Les clips coniques standard économiques maintiennent solidement les joints coniques sous pression sans endommager le verre
  • Les clips en résine acétal polyoxyméthylène (POM) sont sûrs à 302°F (150°C)
  • Résistance en présence d’alcalis concentrés et d’acides dilués (aucune résistance en présence de gaz halogènes et d’acides concentrés)
Spécification
Spécification
24/boîte
Clip conique Keck
POM
Pince pour tubulure Ramp Clamp