Learn More
Solution de conductivité, Oakton™
Code produit. p-3206271 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Conductivité:
0,023 ms (23 μs)
1,413 ms (1 413 μs)
1,5 ms (1 500 μs)
ppm NaCl : 215.5, ppm 442 : 300, ppm KCl : 225.6
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11870120
Marque: Cole Parmer 0065323
Edge
Utilisez cette solution de conductivité pour obtenir des résultats de test précis sur le terrain ou en laboratoire. Les solutions de conductivité Oakton™ sont dotées de conversions 442, KCI et NaCI imprimées sur le flacon pour faciliter l’utilisation.
Utilisez cette solution de conductivité pour obtenir des résultats de test précis sur le terrain ou en laboratoire. Les solutions de conductivité OaktonTM sont dotées de conversions 442, KCI et NaCI imprimées sur le flacon pour faciliter l’utilisation.
  • Possède des corrections de température imprimées sur le flacon
  • Les valeurs certifiées répertoriées dans les tableaux sont référencées à 25°C
  • Valeurs d’étalonnage de conductivité-TDS : ppm NaCl : 10,7, ppm 442 : 14,74, ppm KCl : 11,6
Spécification
Nom chimique ou matériau Cole-Parmer Conductivity Standards
Conditionnement Flacon
Conductivité 0,023 ms (23 μs)
Technique Calibration of Conductivity Instrument
Couleur Clear
pH 4.7 to 7.8
Point d’ébullition 100°C (212°F)
À utiliser avec (équipement) Conductivity Meter
Solubilité Soluble
Type de solution Solution de conductivité
Type Étalons de conductivité
Quantité 500 ml