Learn More
CPC™ Insert de couplage sanitaire série MPX
Insert de couplage MPX sanitaire sans valve 3/4
Marque: CPC™ MPX44012T39M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Ambré | |
Insert de couplage | |
Flottant | |
Boîte de 25 | |
300°F | |
149°C |
Polysulfone, USP de classe VI, ADCF | |
Naturel | |
Jusqu’à 60 psi, 4,1 bar | |
Stérilisées aux rayons gamma | |
-40°F |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CPC™ Insert de couplage sanitaire série MPX > Corps de couplage sanitaire 3/4 po
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu