Learn More
KGW Isotherm™ Piège à froid
Marque:  KGW Isotherm™ 17382
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Code produit. 10475602
  • 853.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-08-2024
Spécification
Condensat de 250 ml, réfrigérant de 2000 ml, filetage en verre GL18 avec PTFE
1/boîte
Piège à froid
KFL 29-GL-A