Learn More
KGW Isotherm™ Piège à froid
Marque: KGW Isotherm™ 1740
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 2.46000kg
Spécification
condensat 150 ml, réfrigérant 1000 ml, avec raccord GL18 | |
1/boîte | |
Piège à froid | |
KF 29-GL |