Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Source de lumière froide KL 2500 LED
La KL 2500 LED est le leader en matière de sources de lumière froide évoluées, avec un moteur à lumière LED. Grâce à son rendement lumineux maximal et à son grand nombre de fonctions spéciales, elle est idéale pour les clients qui ont des besoins spécifiques.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 250400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flux lumineux 1100 Lm
- Moteur à lumière blanche breveté
- Conception ergonomique fine
- Variation continue de 0 à 100 %
- Option de variation d’intensité extra précise, à 0,1 % près
- Connectivité USB
- Coulisseau de filtre à deux positions
- Ventilateur à faible bruit
- Large plage d’alimentation
- Le cordon d’alimentation spécifique au pays doit être commandé séparément
Spécification
Source de lumière froide à fibre optique | |
CE | |
Éclairage de microscopie stéréo | |
47/63 Hz | |
137 mm | |
50 000 heures | |
114 mm | |
1100 Lm | |
9.1 in. |
Plusieurs LED | |
114 x 231 x 137 mm | |
Accessoires KL (guides optiques flexibles, à col de cygne, éclairages annulaires, éclairages linéaires, etc.) | |
5.4 in. | |
Alimentation électrique | |
4.5 in. | |
LED | |
90/264 V | |
231 mm |