Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ressorts hélicoïdaux
Code produit. 10261211
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
60 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10261211
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01102860
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en acier inox. Les ressorts hélicoïdaux Lenz Laborglasinstrumente™ sont à utiliser avec des anneaux en aluminium avec crochets pour raccorder les joints rodés coniques en toute sécurité
  • En acier inox
  • Deux œillets
Spécification
Longueur totale (métrique) 60 mm
Quantité d’emballage 10