Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur cohésif à fente
Comprend des racleurs pour pousser la poudre sans écoulement dans les fentes d’échantillonnage. L’échantillonneur cohésif à fente Sampling Systems™ est spécialement adapté à partir de l’échantillonneur à fente populaire.
895.00€ - 1335.00€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Comprend | 3 fentes d’échantillonnage |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15839311
|
Sampling Systems™
2210A-1000 |
190 mL | 1000 mm |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15849311
|
Sampling Systems™
2210A-1500 |
300 mL | 1500 mm |
1335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15859311
|
Sampling Systems™
2210A-600 |
110 mL | 600 mm |
895.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Multi-niveaux (échantillons composites)
- Convient aux poudres collantes et cohésives
- Entièrement soudé pour un échantillonneur GMP hygiénique
Spécification
Sampler | |
Acier inoxydable (316L) | |
3 fentes d’échantillonnage | |
25 mm |