Learn More
Molecular Probes™ Coelenterazine h
Code produit. 11510166
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
Code produit. 11510166
Marque: Molecular Probes™ C6780
Edge
Coélentérazine.h
La coelentérazine h est l’un des analogues de la coelentérazine synthétique qui confèrent des affinités et des propriétés spectrales différentes de Ca2+ au complexe de l’aequorine. Comme la coelentérazine native, ces cinq nouveaux dérivés peuvent être utilisés pour reconstituer le complexe de l’aequorine à la fois in vivo et in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Bioluminescence
À utiliser avec (équipement) Luminomètre (microplaque), luminomètre (à base de tubes), Luminomètre (à tube)
Type de produit Coélentérazine.h
Type de colorant À base de protéines
Quantité 250 μg