Learn More
Lovibond™ DCO, solution-étalon
Solution-étalon DCO, 100 mg/l 30 ml
Marque:  Lovibond™ 2420803
Code produit. 15382055
  • 38.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Solution-étalon DCO, 100 mg/l 30 ml
Les solutions-étalons sont des solutions dotées d’une concentration définie et fournies pour vérifier les méthodes de fonctionnement et les dispositifs des tests de cuve ainsi que l’état de l’instrument.
Spécification
Spécification
100 mg/l
COD
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • STANDARD SOLUTION COD 100 MG/L
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid