Learn More
Hach Lange™ Tubes pour cuve COD
Le kit standard pré-dosé et prêt à l’emploi de 25 tubes de cuve COD permet un dosage pratique et sans erreur des réactifs et fournit des mesures précises et fiables.
Marque: Hach Lange™ LCK1414
Description
- Test flacon / cellule / tube / cuve pour demande chimique en oxygène DCO 15 - 150 mg/L d’O2 (25/boîte)
- Pour une utilisation avec les instruments DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800 et DR5000
- Test de cuve, (test de tube / test de cellule / test de flacon)
- Demande chimique en oxygène (DCO), photométrique
- Plage de mesure de 15 à 150 mg/L d’O2
- Méthode du bichromate selon la norme ISO 6060-1989 et la norme DIN 38409-H41-H44
- Prédosé standard, prêt à l’emploi, 25/boîte
Spécification
ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44 | |
24/boîte | |
5 à 60 mg/l | |
Tube pour cuve COD |
Sécurité et traitement
- COD sample cuvette
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid, Mercury(II) sulfate, Silver sulfate, potassium dichromate