Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité ESP Cobra
Offrent une vision à 180° et une qualité optique parfaite. Les lunettes de sécurité enveloppantes COBRA Bollé™ sont les éléments essentiels de la monture avec champ visuel panoramique.
Marque: Bollé Safety COBESP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un produit = deux utilisations
- Protection supérieure
- Vision panoramique
- Pont antiglisse
- Des branches droites, confortables et antiglisse
- Version à branche ou à sangle avec mousse interchangeable
- Branches pivotantes
Spécification
Cadre :EN 166 CE ; marquage des verres :5-1.4 1 BT CE, Risque chimique, Gouttelettes liquides, 3 (lunettes-masques adaptées avec sangle ou écran facial obligatoire), Risque mécanique, Impact à faible énergie, Risque mécanique F, Particules à haute vitesse à des températures extrêmes | |
Lunettes de sécurité enveloppantes Cobra | |
Filtres B-ESP ; Anti-buée, résistant aux rayures (ASAF) | |
25 g | |
Pont enveloppant, antiglisse |
Antibuée, Antirayures | |
Noir | |
1 de chaque | |
Vision panoramique |