Learn More
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-Curvette
The COBAS MIRA™ Multi-Curvette is a 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple curvette segement for the Cobas Mira™ analyzer.
462.00€ - 508.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
10767524
|
KARTELL
0150100 |
1 Segment |
462.00€
450 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10551393
|
KARTELL
0150000 |
15 Segments |
508.00€
450 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple cuvette segments for the Cobas Mira™; analyzer.
- A high-tech production process and stringent quality control guarantee high reproducibility.
- Available in racks of 15 cuvette segments for devices with continuous throughput or in single segments.
Specifications
Multi-cuvette |