Learn More
Cobaltocène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10350184 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10350184
Marque: Thermo Scientific Acros 405320100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1277-43-6 | C10H10Co | 189.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1277-43-6
Formule moléculaire C10H10Co
Poids moléculaire (g/mol) 189.12
Numéro MDL MFCD00013749
Clé InChI SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bis(cyclopentadienyl)cobalt
CID PubChem 24942376
Nom IUPAC cobalt(2+);cyclopenta-1,3-diène
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobaltocene
Point de fusion 173°C
Couleur Noir
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.,soluble in hydrocarbons
Poids de la formule 189.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux métalliques
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobaltocene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.