Learn More
Solution étalon de cobalt, pour AAS, 1 mg/ml de Co dans 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
31.05€ - 96.88€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt standard solution |
---|---|
Concentration | 990 to 1010μg/mL of Co(2+) in 2 to 5% HNO3 |
Note relative au nom | 1 mg/ml Co in 2% HNO3 |
CAS | 10141-05-6, 7732-18-5 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10308100
|
Thermo Scientific Acros
195921000 |
100 mL | Flacon en plastique |
31.05€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10246490
|
Thermo Scientific Acros
195925000 |
500 mL | Flacon en plastique |
96.88€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomiqueSpécification
Cobalt standard solution | |
1 mg/ml Co in 2% HNO3 | |
Flacon en plastique | |
MFCD00010935 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Co+2] | |
182.941 | |
CHEBI:86209 | |
SAA | |
Solution |
990 to 1010μg/mL of Co(2+) in 2 to 5% HNO3 | |
10141-05-6, 7732-18-5 | |
CoN2O6 | |
UFMZWBIQTDUYBN-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt(2+);dinitrate | |
25000 | |
58.93 | |
solubilité dans l’eau : miscible. |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause cancer by inhalation.
May damage fertility.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
May be corrosive to metals.
GHS P Statement:
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
Use personal protective equipment as required.
Avoid release to the environment.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep only in original container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- Cobalt atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.