Learn More
Solution étalon de métal au cobalt 1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
pH | 1 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cobalt solution 1000 ppm
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH208-Contient A§. Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution étalon de métal au cobalt 1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu