Learn More
Pièces de cobalt, >99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325958
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt
Couleur Gris
Aspect Gray pieces
Plage de pourcentage du dosage 99.9+% (Metals basis)
Quantité 2 kg
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0.0000001 hPa
Forme Pièces