Learn More
Oxyde de cobalt, généralement 3,4 à 4,5 %, oxyde de molybdène généralement 11,5 à 14,5 % sur l’alumine, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.14
Code produit. 15404005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Bleu
25 g
UN3077
Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
On alumina
Extrudat trilobé
MFCD01074445
Insoluble in water.
Odorless