Learn More
Fluorure de cobalt(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
86.10€ - 298.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-18-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CoF3 |
Numéro MDL | MFCD00010942 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011490.14 |
25 g |
86.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011490.22 |
100 g |
298.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(III) fluoride is a powerful fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10026-18-3 | |
CoF3 | |
MFCD00010942 |
Spécification
Cobalt(III) fluoride | |
Marron | |
99% | |
MFCD00010942 | |
115.93 | |
Moisture sensitive | |
3.88 |
10026-18-3 | |
Poudre | |
CoF3 | |
Insoluble in water. | |
Acrid | |
Light brown powder |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-062-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only