Learn More
Hydrate de tétrafluoroborate de cobalt(II), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
57.10€ - 185.93€
Identifiants chimiques
CAS 26490-63-1
Numéro MDL MFCD00016012
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322618
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
023142.14
25 g
57.10€
25g
11312618
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
023142.22
100 g
185.93€
100g
Description
Description
It is a cobalt salt. It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
26490-63-1
MFCD00016012
Spécification
Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate
Cristalline
UN3260
232.54 (Anhydrous)
Hygroscopic
26490-63-1
MFCD00016012
Soluble in water.
96%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H341-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H334-H335-H341-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante