Learn More
Heptahydrate de sulfate de cobalt(II), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(Ii) Sulfate Heptahydrate |
CAS | 10026-24-1 |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | CoH14O11S |
Formule linéaire | CoSO4 · 7H2O |
Numéro MDL | MFCD00149658 |
Numéro UN | 3077 |
Synonyme | cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o |
Clé InChI | MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |