Learn More
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments, as well as in the manufacture of other cobalt salts, which is used in porcelains and glass. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de cobalt(II) heptahydraté est utilisé dans la préparation des pigments, ainsi que dans la fabrication d’autres sels de cobalt, lesquels sont employés dans les porcelaines et le verre. Il est utilisé dans les batteries de stockage et les bains de galvanoplastie, les encres sympathiques et comme additif dans les sols et aliments pour animaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le sulfate de cobalt(II) heptahydraté est utilisé dans la préparation des pigments, ainsi que dans la fabrication d’autres sels de cobalt, lesquels sont employés dans les porcelaines et le verre. Il est utilisé dans les batteries de stockage et les bains de galvanoplastie, les encres sympathiques et comme additif dans les sols et aliments pour animaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
pH | 4 |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | CoSO4·7H2O |
Numéro UN | UN3077 |
Merck Index | 14,2448 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 281.10 (154.99 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 98% |
Odeur | Odorless |