Learn More
Hydrate de sulfamate de cobalt(II), Thermo Scientific Chemicals
153.00€ - 1548.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14017-41-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CoH4N2O6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.09 |
Numéro MDL | MFCD00049877 |
Clé InChI | WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek |
CID PubChem | 26398 |
SMILES | [Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043906.22 |
100 g |
153.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043906.36 |
500 g |
495.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043906.A3 |
2 kg |
1548.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) sulfamate hydrate is used in photonic device fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14017-41-5 | |
251.09 | |
WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L | |
26398 |
CoH4N2O6S2 | |
MFCD00049877 | |
cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek | |
[Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O |
Spécification
Cobalt (II) sulfamate hydrate | |
Poudre | |
MFCD00049877 | |
Soluble in water. | |
[Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O | |
251.09 | |
251.11 (Anhydrous) |
14017-41-5 | |
CoH4N2O6S2 | |
cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek | |
WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt(2+) ; disulfamate | |
26398 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H341-H317
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H341-H350i-H360F
missing translation for 'einecsNumber' : 237-834-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only