Learn More
Phosphate de cobalt(II) octahydraté, Thermo Scientific Chemicals
98.40€ - 359.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-50-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Co3H16O16P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 510.859 |
Numéro MDL | MFCD00016028 |
Clé InChI | QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate |
CID PubChem | 202398 |
Nom IUPAC | Cobalt(2+);diphosphate;octahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
023111.18 |
50 g |
98.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
023111.30 |
250 g |
359.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10294-50-5 | |
510.859 | |
QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H | |
202398 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2] |
Co3H16O16P2 | |
MFCD00016028 | |
cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate | |
Cobalt(2+);diphosphate;octahydrate |
Spécification
Cobalt(II) phosphate octahydrate | |
Poudre | |
MFCD00016028 | |
Slightly soluble in water. Soluble in mineral acids. | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2] | |
510.859 | |
510.87 (366.74 Anhydrous) | |
2.769 g/mL |
10294-50-5 | |
Co3H16O16P2 | |
cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate | |
QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H | |
Cobalt(2+);diphosphate;octahydrate | |
202398 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H341-H317
Toxique en cas d’ingestion.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H334-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 236-655-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TB9279500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only