Learn More
Perchlorate de cobalt(II) héxahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371758
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11371758
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011652.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13478-33-6 | Cl2CoO8 | 257.825 g/mol
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate is used as chemical organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13478-33-6
Formule moléculaire Cl2CoO8
Poids moléculaire (g/mol) 257.825
Numéro MDL MFCD00150207
Clé InChI BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt
CID PubChem 26064
Nom IUPAC cobalt(2+) ; diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Numéro UN UN1481
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 366.74 (257.83 Anhydrous)
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • cobalt perchlorate, hexahydrate reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cobalt(II) perchlorate hexahydrate