Learn More
Oxyde de cobalt(II), Co > 74 %, -325 mailles, Thermo Scientific Chemicals
48.30€ - 311.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1307-96-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CoO |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.93 |
Numéro MDL | MFCD00016031 |
Clé InChI | IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13 |
CID PubChem | 14786 |
Nom IUPAC | oxocobalt |
SMILES | O=[Co] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10177732
|
Thermo Scientific Acros
379200100 |
10 g | Flacon en verre |
48.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15159273
|
Thermo Scientific Acros
379201000 |
100 g | Flacon en verre |
311.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1307-96-6 | |
74.93 | |
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N | |
14786 | |
O=[Co] |
CoO | |
MFCD00016031 | |
cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13 | |
oxocobalt |
Spécification
Cobalt(II) oxide | |
1307-96-6 | |
Poudre | |
CoO | |
15,243 | |
Solubility in water: insoluble | |
O=[Co] | |
74.93 | |
74.93 |
1785.0°C | |
Marron-vert ou gris | |
99+% | |
MFCD00016031 | |
cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13 | |
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N | |
oxocobalt | |
14786 | |
>74% (Co) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter le rejet dans l’environnement
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-154-6
- Cobalt(II) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only