Learn More
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
6 x 500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate |
Point de fusion | 55°C |
Couleur | Red |
Quantité | 6 x 500 g |
Formule linéaire | Co(NO3)2 · 6H2O |
Numéro UN | UN1477 |
Nom IUPAC | Dinitrate de cobalt (2+) hexahydraté |
Poids de la formule | 291.03g/mol |
Pourcentage de pureté | 98% |
Qualité | Réactif |