missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™

Code produit. 15612290
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
6 x 500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Qualité réactif, 98 %

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 10026-22-9
Formule moléculaire CoH12N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 291.03
Numéro MDL MFCD00149647
Clé InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
CID PubChem 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate
Point de fusion 55°C
Couleur Red
Quantité 500 g
Formule linéaire Co(NO3)2 · 6H2O
Numéro UN UN1477
Nom IUPAC dinitrate de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
Poids de la formule 291.03g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals or chips
Densité 1.87g/cm3
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis