Learn More
Iodure de cobalt(II), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378597
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15238-00-3
Numéro MDL MFCD00016030
Synonyme cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Spécification
Point d’ébullition 570°C (vac.)
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) iodide
Point de fusion 515°C (vac.)
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,2443
Poids de la formule 312.74
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 5.584 g/mL