Learn More
Chromate de cobalt(II), Thermo Scientific™
66.80€ - 190.00€
Identifiants chimiques
CAS 13455-25-9
Formule moléculaire CoCrO4
Poids moléculaire (g/mol) 174.93
Numéro MDL MFCD00053962
Clé InChI XTUHPOUJWWTMNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt ii chromate, cobalt 2+ ; dioxido dioxo chromium, cobaltous chromate iii, cobalt chromate ous, cobaltous chromate, acmc-1c0r0, cobalt 2+ chromate 2-, chromic acid h2cro4 , cobalt 2+ salt 1:1
CID PubChem 61614
Nom IUPAC cobalt(2+) ; dioxydo(dioxo)chrome
SMILES [Co++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11313598
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039203.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11323598
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039203.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13455-25-9
174.93
XTUHPOUJWWTMNC-UHFFFAOYSA-N
61614
[Co++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
CoCrO4
MFCD00053962
cobalt ii chromate, cobalt 2+ ; dioxido dioxo chromium, cobaltous chromate iii, cobalt chromate ous, cobaltous chromate, acmc-1c0r0, cobalt 2+ chromate 2-, chromic acid h2cro4 , cobalt 2+ salt 1:1
cobalt(2+) ; dioxydo(dioxo)chrome
Spécification
Cobalt(II) chromate
13455-25-9
CoCrO4
UN3087
Soluble in alkali and ammomium hydroxide
[Co++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
174.93
174.93
(decomposition)
Grumeaux
MFCD00053962
cobalt ii chromate, cobalt 2+ ; dioxido dioxo chromium, cobaltous chromate iii, cobalt chromate ous, cobaltous chromate, acmc-1c0r0, cobalt 2+ chromate 2-, chromic acid h2cro4 , cobalt 2+ salt 1:1
XTUHPOUJWWTMNC-UHFFFAOYSA-N
cobalt(2+) ; dioxydo(dioxo)chrome
61614
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H317
Peut provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314-H317-H334-H335-H350i
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-651-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante