Learn More
Chlorure de cobalt(II), ultra-sec, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Hygroscopique ; 3,367. Se décompose à 400°C en chauffant longtemps dans l’air
98.39€ - 1199.97€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-79-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.83 |
Numéro MDL | MFCD00010938 |
Clé InChI | GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride |
Nom IUPAC | Dichlorure de λ²-cobalt(2+) |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Co++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013665.03 |
1 g |
98.39€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013665.06 |
5 g |
309.54€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15486015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013665.14 |
25 g |
1199.97€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7646-79-9 | |
129.83 | |
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorure de λ²-cobalt(2+) |
Cl2Co | |
MFCD00010938 | |
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride | |
[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Spécification
1049°C | |
735°C | |
7646-79-9 | |
Poudre | |
Cl2Co | |
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride | |
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorure de λ²-cobalt(2+) | |
129.84 | |
Hygroscopic | |
3.367 g/cm3 |
Cobalt(II) chloride | |
Ultra dry | |
Bleu | |
99.998% (Metals basis) | |
MFCD00010938 | |
Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine. | |
[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
129.83 | |
Odorless | |
Light blue powder |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H318-H334-H335-H341-H350i-H360F-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-589-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GF9800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante