Learn More
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, Puratronic™, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
96.68€ - 344.72€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-13-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2CoH12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.92 |
Numéro MDL | MFCD00149652 |
Clé InChI | GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010692.09 |
10 g |
96.68€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11320949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010692.18 |
50 g |
344.72€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) chloride hexahydrate has been used to study apoptotic effects in HepG2 cells. Also reported as a stabilizer for reconstitution of the radiopharmaceutical technetium-99m exametazime. It has been used in studies to examine heat shock protein expression of inflamed skin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7791-13-1 | |
237.92 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté |
Spécification
Cobalt(II) chloride hexahydrate | |
7791-13-1 | |
4.9 | |
(Base des métaux) | |
CoCl2·6H2O | |
UN3077 | |
Soluble in water,acetone,ether,and alcohols. | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
237.92 | |
99.998% | |
Odorless | |
1.924 g/mL |
87°C | |
Violet-rouge | |
Agrégats cristallins | |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
14,2437 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté | |
237.93 (129.84 Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H334-H341-H350i-H360F
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-589-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only