Learn More
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
90.85€ - 315.00€
Identifiants chimiques
CAS 7791-13-1
Formule moléculaire Cl2CoH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 237.92
Numéro MDL MFCD00149652
Clé InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10489740
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/6520/48
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10181990
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/6520/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
7791-13-1
237.92
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Cl2CoH12O6
MFCD00149652
dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
Spécification
86°C
Rouge à violet
Cristallin solide
MFCD00149652
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
237.92
Récipient de poudre en plastique
7791-13-1
4.6
Cl2CoH12O6
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
237.93g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.