Learn More
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11427817
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427817
1000 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11427817
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16346.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cobalt(II) chloride hexahydrate is widely used as a drying agent in painting and coloring agents for glass ceramics. It is an excellent indicator for water in dessicants as well as an indicator for silica gel dryer. It helps in electroplating. It acts as an inducer of HIF-1 production used to study apoptotic effects in HepG2 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cobalt(II) hexahydraté est largement utilisé comme agent de séchage dans la peinture et les colorants pour la céramique de verre. Il s’agit d’un excellent indicateur d’eau dans les desséchants, ainsi que d’un indicateur pour le déshydratant de gel de silice. Il favorise la galvanoplastie. Il a un effet inducteur sur la production du facteur HIF-1 utilisé pour étudier les effets apoptotiques dans les cellules HepG2.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, l’acétone et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les puissants agents oxydants et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-13-1
Formule moléculaire Cl2CoH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 237.92
Numéro MDL MFCD00149652
Clé InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Cobaltous chloride hexahydrate
Nom IUPAC dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) chloride hexahydrate
Point de fusion 87°C
pH 4.9
Quantité 1000 g
Formule linéaire CoCl2·6H2O
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2437
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether,acetone and alcohol.
Poids de la formule 237.93 (129.84 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.924
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251905 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog NumberA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Numéro de lot10250160 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Catalog NumberA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Numéro de lot10249319 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2024 Catalog NumberA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Numéro de lot10247346 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2023 Catalog NumberA16346.18,A16346.0B,A16346,A16346.30
Numéro de lot10246307 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA16346.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cobalt(II) chloride,hexahydrate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >