Learn More
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, 98 à 102 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10414711
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, 98 à 102 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10414711
100 g, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10414711
Marque: Thermo Scientific Acros 423571000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-13-1
Formule moléculaire Cl2CoH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 237.92
Numéro MDL MFCD00149652
Clé InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) chloride hexahydrate
Point de fusion 86°C
Couleur Lilas
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire CoCl2·6H2O
Fieser 01,155; 06,127; 11,479
Merck Index 15, 2421
Informations sur la solubilité Solubility in water: 970g/L (20°C)
Poids de la formule 237.93
Pourcentage de pureté 98 to 102%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur Negligible
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468018 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number423571000,423575000,423570050
Numéro de lotA0445338 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/02/2024 Catalog Number423571000,423575000,423570050
Numéro de lotB0145388R Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number423571000,423575000,423570050
Numéro de lotB0147436 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number423571000,423575000,423570050
Numéro de lotB0155240 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog Number423571000,423575000,423570050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Nom du produit
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, 98 à 102 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >