Learn More
Chlorure de cobalt(II), poudre bleu pâle, 99,7 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361659
Chlorure de cobalt(II), poudre bleu pâle, 99,7 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361659
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11361659
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012303.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sensibilité : Hygroscopique ; 3,367. Se décompose à 400°C en chauffant longtemps dans l’air
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-79-9
Formule moléculaire Cl2Co
Poids moléculaire (g/mol) 129.83
Numéro MDL MFCD00010938
Clé InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chlorideAfficher plusAfficher moins
Nom IUPAC Dichlorure de λ²-cobalt(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Point d’ébullition 1049°C
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) chloride
Point de fusion 735°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Bleu
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Poids de la formule 129.84
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.367
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP07L036 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog Number012303.18,012303.30
Numéro de lotS05K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/06/2024 Catalog Number012303.18,012303.30
Numéro de lotP22K005 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog Number012303.18,012303.30
Numéro de lotU11J022 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number012303.18,012303.30
Numéro de lotJ13T007 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number012303.18,012303.30
Nom du produit
Chlorure de cobalt(II), poudre bleu pâle, 99,7 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >