Learn More
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
41.00€ - 319.59€
Identifiants chimiques
CAS 6147-53-1
Formule moléculaire C4H14CoO8
Poids moléculaire (g/mol) 249.081
Numéro MDL MFCD00149569
Clé InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
CID PubChem 61372
Nom IUPAC cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11478470
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044344.14
25 g
41.00€
25g
11468470
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044344.22
100 g
107.54€
100g
11488470
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044344.36
500 g
319.59€
500g
Description
Description
Le tétrahydrate d’acétate de cobalt(II) est utilisé comme catalyseur industriel pour durcir les peintures et les vernis, un catalyseur actif pour les réactions d’oxydation et d’estérification. Il est également utilisé pour préparer des complexes métalliques ayant une géométrie de coordination inhabituelle.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
6147-53-1
249.081
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
61372
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
C4H14CoO8
MFCD00149569
cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
Spécification
Cobalt (II) acetate tetrahydrate
6147-53-1
Cristalline
Co(OOCCH3)2·4H2O
UN3077
14,2433
Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
249.081
249.08 (177.02 Anhydrous)
ACS
1.542
1.71 g/mL
∼140°C (in -4H2O)
Rouge
C4H14CoO8
MFCD00149569
3731397
cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
61372
98.0 to 102.0%
Odorless
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P271-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334-H335-H341-H350i-H360F
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-755-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AG3325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.