Learn More
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Description
Cobalt(II) acetate tetrahydrate is used to prepare complexes for examination of the properties of metals with unusual coordination geometries. It is also used as a catalyst for oxidation and esterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt (II) acetate tetrahydrate |
Point de fusion | ∼140°C (in -4H2O) |
Couleur | Rouge |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 2 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | Co(OOCCH3)2·4H2O |
Numéro UN | UN3077 |
Beilstein | 3731397 |
Merck Index | 14,2433 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.