Learn More
Feuille de cobalt, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
446.22€ - 1421.07€
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11375869
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011452.FI
50 x 50 mm
446.22€
1 pièce
11387087
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011452.GH
100 x 100 mm
1421.07€
1 pièce
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-48-4
58.93
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
104730
cobalt
Co
MFCD00010935
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CHEBI:27638
[Co]
Spécification
Cobalt foil
7440-48-4
Co
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
[Co]
58.93
CHEBI:27638
Puratronic™
≈5.6g/50x50mm
0.25mm (0.01 in.) thick
(Base des métaux)
MFCD00010935
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
cobalt
104730
99.995%
Odorless
Feuille
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H334-H317
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante