Learn More
Feuille de cobalt, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11385377
Feuille de cobalt, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385377
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Code produit. 11385377
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042658.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. .0.56 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt
Couleur Gris
Aspect Gray foil
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW20K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog Number042658.GH,042658.FI,042658.FF
Numéro de lotN24J032 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number042658.GH,042658.FI,042658.FF
Numéro de lotE14L05 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042658.GH,042658.FI,042658.FF
Numéro de lotH31W013 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042658.GH,042658.FI,042658.FF
Numéro de lotK27Y064 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042658.GH,042658.FI,042658.FF
Nom du produit
Feuille de cobalt, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >